Stampa…
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Nitrobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitrobenzeneboronic acid dehydrate
OR13117-250MG OR13117-1G OR13117-5G
APOSOR13117-250MGEA 118 EUR
APOSOR13117-250MG APOSOR13117-1G APOSOR13117-5G
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Formula: C₇H₆BNO₄
Peso molecolare: 178,94 g/mol
Punto di fusione: 176…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115657
CAS Number: 118803-40-0