Cyclohexylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₃BO₂ Punto di fusione: 122…123 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD01311824 CAS Number: 4441-56-9 |