Stampa…
1-Cyclohexenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13115-1G OR13115-5G OR13115-25G
APOSOR13115-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13115-1G APOSOR13115-5G APOSOR13115-25G
1-Cyclohexenylboronic acid
1-Cyclohexenylboronic acid
Formula: C₆H₁₁BO₂
Punto di fusione: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02179497
CAS Number: 89490-05-1