Stampa…
1-Cyclopentenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclopent-1-en-1-ylboronic acid
OR13114-1G OR13114-5G OR13114-25G OR13114-100G
APOSOR13114-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13114-1G APOSOR13114-5G APOSOR13114-25G APOSOR13114-100G
1-Cyclopentenylboronic acid 97%
1-Cyclopentenylboronic acid
Formula: C₅H₉BO₂
Punto di fusione: 134…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179496
CAS Number: 850036-28-1