Stampa…
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13111-1G OR13111-5G
APOSOR13111-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13111-1G APOSOR13111-5G
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
4-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₃
Punto di fusione: 128…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684317
CAS Number: 762287-57-0