Stampa…
2,2'-Bithiophene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
OR1311-100G OR1311-25G OR1311-500G
APOSOR1311-100GEA 61.1 EUR
APOSOR1311-100G APOSOR1311-25G APOSOR1311-500G
2,2'-Bithiophene 99%
2,2'-Bithiophene
Formula: C₈H₆S₂
Peso molecolare: 166,27 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C
Punto di fusione: 32…33 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005414
CAS Number: 492-97-7
EINECS: 207-767-2