Stampa…
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
OR13109-1G OR13109-5G
APOSOR13109-1GEA 94.4 EUR
APOSOR13109-1G APOSOR13109-5G
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318119
CAS Number: 166316-48-9