(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid dehydrate hydrochloride, 6-Aminobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol hydrochloride
OR13108-1G
OR13108-250MG
APOSOR13108-1GEA
200
EUR
APOSOR13108-1G
APOSOR13108-250MG
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Formula:
C₇H₉BClNO₂ Peso molecolare: 185,42 g/mol Punto di fusione: 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115645 CAS Number: 117098-93-8 |