Stampa…
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid
OR13107-1G OR13107-5G OR13107-25G
APOSOR13107-1GEA 14.7 EUR
APOSOR13107-1G APOSOR13107-5G APOSOR13107-25G
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClNO₄
Peso molecolare: 201,37 g/mol
Punto di fusione: 275 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258950
CAS Number: 151169-67-4