Stampa…
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
OR13105-1G OR13105-5G
APOSOR13105-1GEA 107 EUR
APOSOR13105-1G APOSOR13105-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₈BNO₄
Peso molecolare: 251,09 g/mol
Punto di fusione: 188…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06246052
CAS Number: 199609-62-6