Stampa…
1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13102-1G OR13102-5G OR13102-10G
APOSOR13102-1GEA 17.6 EUR
APOSOR13102-1G APOSOR13102-5G APOSOR13102-10G
1,3,5-Triethynylbenzene 98+%
1,3,5-Triethynylbenzene
Formula: C₁₂H₆
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068621
CAS Number: 7567-63-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III