Stampa…
N-Benzylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1310-25G OR1310-100G
APOSOR1310-25GEA 147 EUR
APOSOR1310-25G APOSOR1310-100G
N-Benzylbenzamide 98%
N-Benzylbenzamide
Formula: C₁₄H₁₃NO
Peso molecolare: 211,2591 g/mol
Punto di fusione: 104…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003070
CAS Number: 1485-70-7
EINECS: 216-063-4