Stampa…
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13096-1G OR13096-25G OR13096-5G
APOSOR13096-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13096-1G APOSOR13096-25G APOSOR13096-5G
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formula: C₁₄H₈Br₂
Punto di fusione: 183…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00185147
CAS Number: 2789-89-1