4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR1309-1G
OR1309-5G
APOSOR1309-1GEA
114
EUR
APOSOR1309-1G
APOSOR1309-5G
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
Formula:
C₁₃H₁₈ClNO₂ Punto di fusione: 251…254 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00114817 CAS Number: 25519-82-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |