Stampa…
Biphenylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13086-100MG OR13086-250MG
APOSOR13086-100MGEA 23.4 EUR
APOSOR13086-100MG APOSOR13086-250MG
Biphenylene
Biphenylene
Formula: C₁₂H₈
Peso molecolare: 152,2 g/mol
Punto di fusione: 113…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001110
CAS Number: 259-79-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III