Stampa…
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1308-1G OR1308-5G OR1308-250MG
APOSOR1308-1GEA 69.8 EUR
APOSOR1308-1G APOSOR1308-5G APOSOR1308-250MG
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Formula: C₅H₆ClNO
Peso molecolare: 131,560 g/mol
Punto di ebollizione: 93 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221166
CAS Number: 35166-37-1
UN: 3265
ADR: 8,III