Stampa…
3-Iodo-4-nitroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene
OR13079-25G OR13079-5G OR13079-1G
APOSOR13079-25GEA 190 EUR
APOSOR13079-25G APOSOR13079-5G APOSOR13079-1G
3-Iodo-4-nitroanisole 98%
3-Iodo-4-nitroanisole
Formula: C₇H₆INO₃
Peso molecolare: 279,03 g/mol
Punto di fusione: 68…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320682
CAS Number: 214279-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III