Stampa…
4-Iodo-3-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13076-25G OR13076-5G
APOSOR13076-25GEA 613 EUR
APOSOR13076-25G APOSOR13076-5G
4-Iodo-3-nitrophenol
4-Iodo-3-nitrophenol
Formula: C₆H₄INO₃
Peso molecolare: 265,01 g/mol
Punto di fusione: 156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320680
CAS Number: 113305-56-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I