Stampa…
α-Bromo-2-iodotoulene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13072-25G OR13072-100G OR13072-5G
APOSOR13072-25GEA 48.6 EUR
APOSOR13072-25G APOSOR13072-100G APOSOR13072-5G
α-Bromo-2-iodotoulene 98%
α-Bromo-2-iodotoulene
Formula: C₇H₆BrI
Punto di fusione: 56…57 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236046
CAS Number: 40400-13-3
UN: 3261
ADR: 8,II