Stampa…
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 5-Bromo-2-hydroxymethylpyridine
OR13061-5G OR13061-1G OR13061-10G
APOSOR13061-5GEA 27.7 EUR
APOSOR13061-5G APOSOR13061-1G APOSOR13061-10G
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,0200 g/mol
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035597
CAS Number: 88139-91-7