Stampa…
5-Bromopicolinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
OR13059-25G OR13059-5G
APOSOR13059-25GEA 49.5 EUR
APOSOR13059-25G APOSOR13059-5G
5-Bromopicolinic acid 97%
5-Bromopicolinic acid
Formula: C₆H₄BrNO₂
Peso molecolare: 202,01 g/mol
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234149
CAS Number: 30766-11-1