Stampa…
Methyl-5-bromopicolinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13058-5G OR13058-1G
APOSOR13058-5GEA 24.8 EUR
APOSOR13058-5G APOSOR13058-1G
Methyl-5-bromopicolinate
Methyl-5-bromopicolinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di fusione: 99…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112493
CAS Number: 29682-15-3