Stampa…
1-Bromo-4-ethylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Bromophenyl)ethane
OR13057-100G OR13057-25G OR13057-500G
APOSOR13057-100GEA 32.1 EUR
APOSOR13057-100G APOSOR13057-25G APOSOR13057-500G
1-Bromo-4-ethylbenzene
1-Bromo-4-ethylbenzene
Formula: C₈H₉Br
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 203…204 °C
Densità: 1,341 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000111
CAS Number: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8