Stampa…
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
OR13056-25G OR13056-5G OR13056-100G
APOSOR13056-25GEA 127 EUR
APOSOR13056-25G APOSOR13056-5G APOSOR13056-100G
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Punto di fusione: 57…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155065
CAS Number: 53087-13-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III