Stampa…
2,6-Dicloro(tiobenzammide) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13055-1G OR13055-5G
APOSOR13055-1GEA 43.5 EUR
APOSOR13055-1G APOSOR13055-5G
2,6-Dicloro(tiobenzammide) 98%
2,6-Dicloro(tiobenzammide)
Formula: C₇H₅Cl₂NS
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053523
CAS Number: 1918-13-4