Stampa…
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13053-1G OR13053-5G
APOSOR13053-1GEA 59.6 EUR
APOSOR13053-1G APOSOR13053-5G
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Formula: C₁₀H₈O₃
Punto di fusione: 261…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085738
CAS Number: 13252-83-0