Stampa…
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR13050-1G OR13050-25G OR13050-5G
APOSOR13050-1GEA 17.6 EUR
APOSOR13050-1G APOSOR13050-25G APOSOR13050-5G
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 219,09 g/mol
Punto di fusione: 165…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093721
CAS Number: 214360-73-3