Stampa…
Chromone-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
OR1305-100G OR1305-25G
APOSOR1305-100GEA 219 EUR
APOSOR1305-100G APOSOR1305-25G
Chromone-3-carboxaldehyde
Chromone-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₆O₃
Peso molecolare: 174,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014667
CAS Number: 17422-74-1