Stampa…
3-Iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13049-100G OR13049-25G
APOSOR13049-100GEA 96 EUR
APOSOR13049-100G APOSOR13049-25G
3-Iodopyridine
3-Iodopyridine
Formula: C₅H₄IN
Peso molecolare: 205 g/mol
Punto di fusione: 53…56 °C
Flash Pt: 106,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00023553
CAS Number: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6