Stampa…
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13043-1G OR13043-5G OR13043-25G
APOSOR13043-1GEA 20.5 EUR
APOSOR13043-1G APOSOR13043-5G APOSOR13043-25G
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 98%
4-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047383
CAS Number: 20737-41-1