Stampa…
2,3-Dichloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13040-100G OR13040-25G
APOSOR13040-100GEA 49.5 EUR
APOSOR13040-100G APOSOR13040-25G
2,3-Dichloropyridine
2,3-Dichloropyridine
Formula: C₅H₃Cl₂N
Peso molecolare: 147,99 g/mol
Punto di fusione: 64…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006229
CAS Number: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8