Stampa…
4-Chlorophenyl chloroformate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13039-5G OR13039-100G OR13039-25G
APOSOR13039-5GEA 50.9 EUR
APOSOR13039-5G APOSOR13039-100G APOSOR13039-25G
4-Chlorophenyl chloroformate
4-Chlorophenyl chloroformate
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 100…102 °C/12mmHg
Densità: 1.365 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000638
CAS Number: 7693-45-0
UN: 3277
ADR: 6.1+8 II