Stampa…
4-Bromo-1-naphthylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Amino-4-bromonaphthalene
OR13038-100G OR13038-25G OR13038-5G
APOSOR13038-100GEA 190 EUR
APOSOR13038-100G APOSOR13038-25G APOSOR13038-5G
4-Bromo-1-naphthylamine
4-Bromo-1-naphthylamine
Formula: C₁₀H₈BrN
Peso molecolare: 222,08 g/mol
Punto di fusione: 102…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004023
CAS Number: 2298-07-9
EINECS: 218-944-9