Stampa…
2,4-Dibromophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13037-100G OR13037-25G
APOSOR13037-100GEA 58 EUR
APOSOR13037-100G APOSOR13037-25G
2,4-Dibromophenol 95%
2,4-Dibromophenol
Formula: C₆H₄Br₂O
Punto di ebollizione: 239 °C
Punto di fusione: 35…39 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002149
CAS Number: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II