Stampa…
4-Nitro-2,6-xylenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitro-3-xylene, 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
OR13035-25G OR13035-5G
APOSOR13035-25GEA 177 EUR
APOSOR13035-25G APOSOR13035-5G
4-Nitro-2,6-xylenol
4-Nitro-2,6-xylenol
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: 168 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007339
CAS Number: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9