Stampa…
1-Bromo-4-propylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13034-100G OR13034-250G OR13034-25G
APOSOR13034-100GEA 39.3 EUR
APOSOR13034-100G APOSOR13034-250G APOSOR13034-25G
1-Bromo-4-propylbenzene
1-Bromo-4-propylbenzene
Formula: C₉H₁₁Br
Punto di ebollizione: 225 °C
Densità: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012456
CAS Number: 588-93-2