Methyl-4-acetylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Punto di fusione: 92…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00216474 CAS Number: 3609-53-8 |