Stampa…
Picolinamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
OR1303-1G OR1303-25G OR1303-5G
APOSOR1303-1GEA 29 EUR
APOSOR1303-1G APOSOR1303-25G APOSOR1303-5G
Picolinamidine hydrochloride
Picolinamidine hydrochloride
Formula: C₆H₈ClN₃
Peso molecolare: 157.60 g/mol
Punto di fusione: 145…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052271
CAS Number: 51285-26-8