Stampa…
Homovanillic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
OR13029-25G OR13029-5G
APOSOR13029-25GEA 123 EUR
APOSOR13029-25G APOSOR13029-5G
Homovanillic acid 99%
Homovanillic acid
Formula: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Punto di fusione: 140…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004350
CAS Number: 306-08-1