Stampa…
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Vanillylamine HCl, 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
OR13027-25G OR13027-10G
APOSOR13027-25GEA 24.8 EUR
APOSOR13027-25G APOSOR13027-10G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₂ClNO₂
Peso molecolare: 189,64 g/mol
Punto di fusione: 219…221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012864
CAS Number: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3