Stampa…
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13022-25G OR13022-5G
APOSOR13022-25GEA 105 EUR
APOSOR13022-25G APOSOR13022-5G
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Punto di fusione: 72…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310801
CAS Number: 21640-48-2