Stampa…
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13021-1G OR13021-25G OR13021-5G
APOSOR13021-1GEA 33.5 EUR
APOSOR13021-1G APOSOR13021-25G APOSOR13021-5G
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid 99%
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Punto di fusione: 127…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016834
CAS Number: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4