Stampa…
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
OR1301-10G OR1301-1G OR1301-5G
APOSOR1301-10GEA 35 EUR
APOSOR1301-10G APOSOR1301-1G APOSOR1301-5G
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,22 g/mol
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156148
CAS Number: 6436-59-5