Stampa…
4-(4-Piperidyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13006-1G OR13006-250MG OR13006-5G
APOSOR13006-1GEA 112 EUR
APOSOR13006-1G APOSOR13006-250MG APOSOR13006-5G
4-(4-Piperidyl)pyridine
4-(4-Piperidyl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₄N₂
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863877
CAS Number: 581-45-3