Stampa…
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1299-1G OR1299-5G OR1299-25G
APOSOR1299-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1299-1G APOSOR1299-5G APOSOR1299-25G
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Formula: C₇H₇Br₂NO
Punto di fusione: 205…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02181196
CAS Number: 17570-98-8