Stampa…
4-Pyridin-3-ylpiperidin-4-ol dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12982-1G OR12982-250MG
APOSOR12982-1GEA 30.6 EUR
APOSOR12982-1G APOSOR12982-250MG
4-Pyridin-3-ylpiperidin-4-ol dihydrochloride
4-Pyridin-3-ylpiperidin-4-ol dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₆Cl₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16988629
CAS Number: 50461-59-1