Ethyl-2-amino-4-(2-thienyl)thiophene-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂S₂ Punto di fusione: 84…87 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00115120 CAS Number: 243669-48-9 |