Stampa…
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1294-1G OR1294-5G
APOSOR1294-1GEA 78.6 EUR
APOSOR1294-1G APOSOR1294-5G
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₃H₂N₂O₂S
Punto di fusione: 227…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052099
CAS Number: 4100-13-4