Stampa…
7-Chloro-2-tetralone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Chloro-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
OR12937-1G OR12937-250MG
APOSOR12937-1GEA 329 EUR
APOSOR12937-1G APOSOR12937-250MG
7-Chloro-2-tetralone
7-Chloro-2-tetralone
Formula: C₁₀H₉ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038575
CAS Number: 17556-19-3