Stampa…
6-Chloro-2-tetralone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
OR12932-1G OR12932-5G
APOSOR12932-1GEA 145 EUR
APOSOR12932-1G APOSOR12932-5G
6-Chloro-2-tetralone
6-Chloro-2-tetralone
Formula: C₁₀H₉ClO
Punto di fusione: 60…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788443
CAS Number: 17556-18-2